Documentos Principais
AABH99A4A159
AA BLOCKS, INC.
2-(thiophen-2-yl)-1,3-benzoxazol-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.26
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-thienyl)-1,3-benzoxazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C11H8N2OS/c12-7-3-4-9-8(6-7)13-11(14-9)10-2-1-5-15-10/h1-6H,12H2
chave InChI
ZRSQBVAYYVOKFY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/52331-74-5
Synonym
2-Thiophen-2-yl-benzooxazol-5-ylamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=52331-74-5
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)