Documentos Principais
AABH99A45048
AA BLOCKS, INC.
[(5-([(3-Fluorophenyl)amino]carbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methoxy]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
311.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
({5-[(3-fluoroanilino)carbonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}methoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10FN3O4S/c13-7-2-1-3-8(4-7)14-11(19)12-16-15-9(21-12)5-20-6-10(17)18/h1-4H,5-6H2,(H,14,19)(H,17,18)
chave InChI
CHDRUARJHSCLKB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1142202-81-0
Synonym
[(5-{[(3-Fluorophenyl)amino]carbonyl}-1
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1142202-81-0
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)