Documentos Principais
AABH97D29BD7
AA BLOCKS, INC.
3-(3-Methylphenoxy)propanal
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(3-methylphenoxy)propanal
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-9-4-2-5-10(8-9)12-7-3-6-11/h2,4-6,8H,3,7H2,1H3
chave InChI
ZSCPAHALIVRMNQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/92016-60-9
Synonym
3-(3-Methylphenoxy)propanal
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=92016-60-9
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)