Documentos Principais
AABH97D29728
AA BLOCKS, INC.
4-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
290.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O3/c13-12(14,15)10-7-8(17(18)19)1-2-11(10)20-9-3-5-16-6-4-9/h1-2,7,9,16H,3-6H2
chave InChI
GTMIBJRHBDNWLF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1456483-19-4
Synonym
4-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1456483-19-4