Documentos Principais
AABH97D205A2
AA BLOCKS, INC.
4-(Trityloxy)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
364.44
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(trityloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C26H20O2/c27-20-21-16-18-25(19-17-21)28-26(22-10-4-1-5-11-22,23-12-6-2-7-13-23)24-14-8-3-9-15-24/h1-20H
chave InChI
YXWHPUQQTIIFGZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/892112-24-2
Synonym
4-(Trityloxy)benzaldehyde - 97%, high purity , CAS No.892112-24-2
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=892112-24-2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)