Documentos Principais
AABH97CE80A4
AA BLOCKS, INC.
methyl N-[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-(methoxymethyl)cyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-12-7-9(5-3-4-6-9)10-8(11)13-2/h3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
PHDNYUVWMHJUFT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1142197-99-6
Synonym
methyl N-[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]carbamate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1142197-99-6
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)