Documentos Principais
AABH97CE7F74
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 1-(4-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
266.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 1-(4-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N4O3/c1-2-19-11(18)8-3-5-16(6-4-8)12-14-9(13)7-10(17)15-12/h7-8H,2-6H2,1H3,(H3,13,14,15,17)
chave InChI
FJMNQPNVUFCYDK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1030520-54-7
Synonym
Ethyl1-(4-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1030520-54-7
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)