Documentos Principais
AABH97CE5007
AA BLOCKS, INC.
7,8-dimethyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7,8-dimethyl-2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H15NO2/c1-11-8-9-14-15(18(20)21)10-16(19-17(14)12(11)2)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
BYFVBXGVWUGZNT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/436096-53-6
Synonym
7,8-Dimethyl-2-phenyl-quinoline-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=436096-53-6
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)