Documentos Principais
AABH9616B1B1
AA BLOCKS, INC.
1,9-Thianthrenedicarboxylicacid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
304.35
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,9-thianthrenedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8O4S2/c15-13(16)7-3-1-5-9-11(7)20-12-8(14(17)18)4-2-6-10(12)19-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
WKUMLCTUNDLANJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/86-67-9
Synonym
1,9-Thianthrenedicarboxylic Acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=86-67-9
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)