Documentos Principais
AABH93DE2CFA
AA BLOCKS, INC.
2,4-Nonadecadiynoic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
290.45
Número MDL:
Iupac Name
2,4-nonadecadiynoic acid
Inchi Code
1S/C19H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-14H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
LFKNZQNITZRUEE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/76709-55-2
Synonym
2,4-NonadecadiynoicAcid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=76709-55-2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)