Documentos Principais
AABH93DE2B7F
AA BLOCKS, INC.
1,2-Nonanediol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.26
Número MDL:
Iupac Name
1,2-nonanediol
Inchi Code
1S/C9H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
chave InChI
LJZULWUXNKDPCG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/42789-13-9
Synonym
1,2-Dihydroxynonane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42789-13-9
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)