Análise de PCR em tempo real com tecnologia IMS
Melhorar a sensibilidade e a confiabilidade de seus testes de patógenos
com o sistema Assurance® GDS
AVANCE SUA ANÁLISE DE PCR DE PATÓGENOS ALIMENTARES
A PCR é amplamente utilizada para identificar e detectar agentes patogênicos em amostras de alimentos. No entanto, a confiabilidade dos métodos de triagem de patógenos baseados em PCR pode ser afetada por contaminação de fundo, resultados falso-positivos-negativos e menor sensibilidade e especificidade do ensaio.
Atualize seu fluxo de trabalho de detecção de patógenos alimentares com o sistema Assurance® GDS, que oferece soluções para suas necessidades de testes de patógenos, garantindo PCR subsequente válido mesmo para as matrizes de amostras de alimentos mais difíceis.
O Assurance® GDS usa a inovadora PickPen® e a tecnologia de separação imunomagnética (IMS) para enriquecimento de patógenos. As partículas magnéticas no dispositivo são revestidas com anticorpos específicos para coletar e transferir rapidamente o DNA alvo da amostra enriquecida para o tubo de amplificação para análise de PCR.
As ferramentas e a tecnologia do Assurance® GDS foram projetadas para tornar o trabalho de PCR de patógenos alimentares confiável, mesmo com amostras desafiadoras.
- Principais fatores a serem considerados ao escolher um método de PCR
- O que é um método PCR com tecnologia IMS, como ele funciona e quais são seus benefícios?
- Principais recursos e benefícios do sistema Assurance® GDS
- Automação de toda ou apenas uma parte da preparação da amostra Assurance®
- Validações de métodos microbiológicos
- Serviços
- O que mais?
FLUXO DE TRABALHO SIMPLES DE 3 ETAPAS COM O SISTEMA ASSURANCE® GDS
Preparação de reagentes
Separação imunomagnética (IMS)
Análise de PCR em tempo real
PRINCIPAIS FATORES A SEREM CONSIDERADOS AO ESCOLHER UM MÉTODO DE PCR
Para garantir um ensaio de PCR válido para a detecção precisa de patógenos, é importante selecionar o sistema certo que atenda às suas necessidades de teste de alimentos e bebidas.
- Fácil de usar: Qual é a facilidade de separar, concentrar e purificar o patógeno-alvo?
- Versatilidade da matriz: O protocolo de amostra foi desenvolvido para várias cepas de interesse e matrizes?
- Tempo para o resultado: O sistema pode evitar vários métodos de enriquecimento e obter tempos de enriquecimento mais curtos?
- Alto desempenho: O sistema fornece confirmação precisa de resultados positivos presumidos com menos inibição?
- Painel de validação: O método é validado de acordo com a norma ISO 16140-2 ou com os padrões de referência (FDA BAM ou USDA MLG)?
O QUE É UM MÉTODO PCR COM TECNOLOGIA IMS, COMO ELE FUNCIONA E QUAIS SÃO SEUS BENEFÍCIOS?
Para fornecer resultados confiáveis, nosso sistema Assurance® GDS usa a tecnologia de separação imunomagnética (IMS) para enriquecimento de patógenos. Assim, as partículas magnéticas capturam os agentes patogênicos dos alimentos de forma rápida e eficaz. Esse método minimiza a inibição de materiais de fundo, garantindo uma reação de PCR válida para cada amostra em uma única execução.
Principais benefícios do uso de um método PCR com tecnologia IMS:
- Gerenciamento de células mortas: As partículas magnéticas patenteadas capturam seletivamente o organismo vivo alvo
- Diminuição da inibição: O dispositivo IMS isola facilmente o patógeno-alvo dos inibidores, reduzindo o risco de falsos positivos
- Protocolo de extração único: O procedimento de preparação de amostras foi otimizado para ser mais prático, eficiente e simples de executar
- Aumento da sensibilidade: A amostra concentrada melhora a sensibilidade do ensaio, permitindo um enriquecimento mais curto
Como ele funciona com o sistema Assurance® GDS?
- O dispositivo PickPen® IMS captura e separa seletivamente os patógenos-alvo do caldo de enriquecimento, removendo os agentes inibidores
- O dispositivo IMS concentra e fornece uma quantidade maior de DNA – 8 amostras por vez, de forma fácil e eficiente
- Cada tubo de amplificação contém todos os reagentes de PCR em pellets liofilizados prontos para uso, sem necessidade de dispensação
- O sistema permite a detecção simultânea de vários alvos em cada tubo de amplificação
PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ASSURANCE® GDS
- Sensibilidade robusta do método com um volume de amostra ideal e representativo de 1 ml – o aumento do volume de amostra permite tempos de enriquecimento mais curtos e resultados mais rápidos
- Melhora a precisão usando primers e sondas
- Os protocolos e fluxos de trabalho são adaptados para atender às necessidades do laboratório com pontos de interrupção flexíveis, que permitem a pré-distribuição de reagentes antes do ensaio e atrasam o processamento de amostras preparadas em até 18h
- Nosso protocolo de preparação de amostras é fácil de usar por qualquer técnico de laboratório
- Metodologia de detecção validada com meios prontos para uso, economizando tempo de preparação da amostra
- Tempo mais rápido para o resultado (TRR), no mesmo dia ou no dia seguinte, com interpretação automática do resultado
- Meios de enriquecimento mEHEC® harmonizados para Salmonella, EHEC e STEC
- Minimiza a inibição com a tecnologia PickPen® IMS
- Métodos validados para triagem e identificação de colônias
- A preparação da amostra do ensaio pode ser manual ou automatizada com rendimento de até 72 amostras
- Fluxo de trabalho simples com software compatível com LIMS
AUTOMAÇÃO DE TODA OU APENAS UMA PARTE DA PREPARAÇÃO DA AMOSTRA
O econômico sistema de automação Assurance® GDS PipetMax® foi projetado para atender às necessidades de mudança de um laboratório:
- Pré-programado para pipetar todos os reagentes Assurance® GDS e executar protocolos IMS
- Reduz o trabalho, permitindo que os técnicos se concentrem em outras tarefas
- O design modular acomoda os fluxos de trabalho de alto rendimento existentes
VALIDAÇÕES DE MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS
Os ensaios de PCR com o sistema Assurance® GDS são validados de acordo com a norma ISO 16140-2 e outros padrões de referência (FDA BAM ou USDA MLG) para a detecção de patógenos alimentares em uma variedade de matrizes e uma gama de tamanhos de amostras, incluindo carne, aves, laticínios, carne RTE, produtos hortifrutigranjeiros, frutos do mar, ovos, fórmula infantil, chocolate e superfícies ambientais.
SERVIÇOS
Serviços de desenvolvimento de métodos
Otimize ou simplifique seu método de teste de alimentos para facilitar a implementação em testes de rotina e econômicos. Estudo experimental realizado em nosso laboratório de aplicações usando suas amostras e cepa(s) microbiana(s). Avaliação da compatibilidade da matriz de acordo com um dos protocolos Assurance® GDS:
- Estudo de viabilidade
- Otimização de métodos
Serviços de instrumentos:
Oferecemos um plano de Serviços Totais e planos de Cobertura Total que podem ser executados em nosso centro de reparos local ou nas instalações do cliente (quando disponível). A manutenção preventiva e a verificação do sistema garantem o desempenho e a confiabilidade ideais do seu sistema e aumentam sua vida útil.
Serviços de treinamento
- Garanta que a sua equipe de laboratório possa tirar o melhor proveito do seu sistema Assurance® GDS.
- Beneficie-se de anos de experiência e obtenha a certificação da equipe do seu laboratório.
- Treinamento aprofundado sobre testes de alimentos para um mínimo de 2 participantes em nosso centro de treinamento regional ou em suas instalações.
O QUE MAIS?
Talvez você ainda tenha dúvidas sobre essa tecnologia e esse instrumento, portanto, se quiser ter uma discussão técnica com um de nossos especialistas, preencha nosso formulário. Eles lhe fornecerão mais informações, dados e também depoimentos de clientes.
Além disso, nossa equipe de especialistas pode ajudar a encontrar a opção mais adequada para as suas necessidades de testes de patógenos alimentares.
Recursos relacionados
- Application Note: Assurance GDS - Alternative confirmation E. coli O157:H7 & Salmonella
Study to demonstrate rapid isolation and confirmation of E. coli O157:H7 and Salmonella by inoculated food studies and inclusivity and exclusivity studies on chromogenic agars.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Chocolate
Evaluate the next-day detection of Salmonella with the Assurance® GDS method in 375 g chocolate raw materials and chocolate finished goods.
- Application Note: Assurance GDS - Cronobacter & Salmonella in Infant Food
Study to evaluate the Assurance® GDS Cronobacter Tq II kit’s capacity to detect very low CFU contamination levels of Cronobacter sakazakii ATCC®3 29004 in different infant formula food products.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Pet Food
Study to evaluate the performance of alternative method Assurance® GDS combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of challenging pet food raw materials and finished products.
- Application Note: Assurance GDS - STEC in Meat & Vegetables
Study to evaluate the performance of the Assurance® GDS method combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of vegetables and meat.