Visão geral de normas do setor
Normas de segurança dos alimentos
A Iniciativa global para a segurança dos alimentos (Global Food Safety Initiative, GFSI), criada em 2000, é uma iniciativa histórica do Fórum de bens de consumo (Consumer Goods Forum, CGF), uma rede global de alimentos determinada a estabelecer os requisitos essenciais a um bom sistema de gestão da segurança dos alimentos. Ela assegura um suprimento global de alimentos seguro e viabiliza ampla colaboração entre os setores público e privado. A GFSI desempenha um papel fundamental como líder reconhecido na determinação de referências de normas globais de segurança dos alimentos, que incluem SQF, FSSC 22000 e BRCGS. O trabalho da GFSI na determinação de referências e harmonização reduziu as ineficiências da duplicação de auditorias e barreiras comerciais com a ajuda de programas de certificação em todo o setor alimentício.
O Safe Quality Food (SQF) é um programa de certificação de gestão de qualidade e segurança dos alimentos que fornece um sistema rigoroso para gestão dos riscos à segurança dos alimentos e uso de produtos seguros por empresas no setor alimentício. Os códigos de qualidade e segurança dos alimentos são elaborados e reconhecidos pela GFSI para atender aos requisitos regulatórios, do setor e de consumidores para todos os setores da cadeia de suprimentos de alimentos. Os códigos são divididos com base no ramo do setor. A SQFI desenvolveu um programa fundamental para fabricação de alimentos e produtores primários.
A SGS é reconhecida como a referência global em qualidade e integridade, com serviços essenciais como inspeção, testes, certificação e verificação.
A ISO 22000 é uma norma certificável que aborda os sistemas de gestão de segurança dos alimentos. Ela define as diretrizes e melhores práticas a serem seguidas por uma organização para controlar os riscos à segurança dos alimentos e garantir o consumo seguro de alimentos. A FSSC 22000 inclui e amplia os requisitos da ISO 22000.
Regulamento do setor por grupo alimentar
Saiba mais sobre regulamentos de alimentos e bebidas por grupo alimentar, incluindo laticínios, carne, carne vegetal e bebidas para diferentes regiões do mundo.
Regulamentos específicos de países para alimentos e bebidas
Embora existam órgãos regulatórios globais que podem ser seguidos, diferentes regiões também possuem regulamentos específicos de cada país para alimentos e bebidas que são importados e para aqueles produzidos no próprio país. Mostramos aqui uma visão geral não abrangente de agências regulatórias em países específicos agrupadas por região, América do Norte, Europa e Ásia-Austrália.