Merck
Métabolites du 7,12-diméthylbenz[a]anthracène
Métabolites du 7,12-diméthylbenz[a]anthracène application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne de CLHP SUPELCOSIL LC-18
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
SUPELCOSIL LC-18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58298)
mobile phase
[A] methanol:[B] water, (50:50, A:B), 10 min to 100:0 at 2.5% /min
flow rate
0.8 mL/min
detector
fluorescence
sample
rat liver, 9000 × g supernatant fraction from Aroclor-treated animals
Description
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC