HPLC Analysis of Plasmids on TSKgel® DNA-NPR
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
TSKgel® DNA-NPR HPLC Column
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle sizeColonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne de garde TSKgel® DEAE-NPR
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle sizeComposant de phase mobile
Réf. du produit
Description
Tarif
Chlorure de sodium
Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)CONDITIONS
column
TSKgel DNA-NPR, 7.5 cm x 4.6 mm, 2.5 μm particles (818249)
mobile phase
[A] 0.02 M Tris, pH 9.0; [B] 0.02 M Tris, 1.0 M NaCl, pH 9.0
gradient
50 to 60% B in 10 column volumes
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 260 nm
sample
PUC19 plasmid
Description
Autres remarques
Data provided by Tosoh Bioscience LLC.
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation