Merck
Trichloroanisole (TCA) dans le vin
Trichloroanisole (TCA) dans le vin suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
SLB®-5ms
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Fibre SPME
Réf. du produit
Description
Tarif
Fibres SPME Polydimethylsiloxane (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
2,4,6-Trichloroanisole solution
certified reference material, 100 μg/mL in methanol
CONDITIONS
sample/matrix
red wine spiked with 5 ppt TCA
SPME fiber
100 μm PDMS metal fiber (57928-U)
extraction
headspace, room temp (30 min)
condition
3 min. at 250 °C
desorption process
250 °C for 3 min
column
SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C (10 min)
MSD interface
300 °C
scan range
SIM, m/z = 195, 197, 210, 212
carrier gas
helium, 1 mL/min. constant
liner
0.75 mm I.D. SPME