V900853
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Limite d'explosivité
9.08 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4179 (lit.)
Point d'ébullition
120-122 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
61.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16.5 °C - closed cup