Principaux documents
V900840
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-EDTA
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
Synonyme(s) :
Tampon TE solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Caractéristiques
RNase and DNase free
Concentration
100 ×
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Eau Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Eau