V900511
Cellulase from Aspergillus niger
Vetec™, reagent grade
Synonyme(s) :
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucanohydrolase
About This Item
Source biologique
Aspergillus niger
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Forme
solid
cellulase activity
≥0.3 units/mg solid
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable