V900421
Uridine
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
Pf
163-167 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable