V800335
Phosphate de potassium dibasic
AR, anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
anhydrous
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable