Principaux documents
V800295
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
AR, bp 40-60 °C
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Qualité:
AR
pb:
30-60 °C (lit.)
40-60 °C
Pression de vapeur:
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
AR
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
475 °F
Limite d'explosivité
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.363 (lit.)
pb
30-60 °C (lit.)
40-60 °C
Densité
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Petroleum ether is generally a mixture of low boiling aliphatic hydrocarbons mainly hexane and pentane.[1] It is generally used as a laboratory solvent[1] and also as an extraction solvent.[2]
Application
Iron(II) acetate may be used as an iron precursor for the synthesis of phase-pure iron carbide nanoparticles with potential applications in the field of biomedicine and catalysis due to its high magnetic saturation and chemical stability.[3]
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85 (2004)
Use of monocarboxylic iron derivatives in the ring-opening polymerization of L-lactide.
Stolt M & Soderg?rd A.
Macromolecules, 32(20), 6412-6417 (1999)
Microwave-assisted extraction of artemisinin from Artemisia annua L.
Hao J-Y, et al.
Separation and Purification Technology, 28(3), 191-196 (2002)
Catherine F Poh et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(22), 6716-6722 (2006-11-24)
Genetically altered cells could become widespread across the epithelium of patients with oral cancer, often in clinically and histologically normal tissue, and contribute to recurrent disease. Molecular approaches have begun to yield information on cancer/risk fields; tissue optics could further
A Steensgaard et al.
Neurotoxicology, 17(3-4), 785-792 (1996-10-01)
Several epidemiological studies of workers occupationally exposed to white spirit show that neuropsychiatric disorders are a frequent cause of early disability pension in this population compared with non-exposed controls. In the rat, we have demonstrated that exposure to different kinds