Principaux documents
V800273
Sigma-Aldrich
Nessler′s reagent
Synonyme(s) :
Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Vetec
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Clé InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
S J Lambert et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 55(Pt 5), 1048-1051 (1999-04-27)
Intact histone octamers, produced by a new method quickly and in bulk, were crystallized in KCl/phosphate, and the X-ray data were analysed to 2.15 A, confirming a P65 space group. This environment preserves the high-resolution structure of the octamers and
M A El Ries et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 25(1), 3-7 (2001-03-29)
Ion-associate complexes of atropine sulphate (I), diphenhydramine HCl (II), tolazoline HCl (III) and levamisole HCl (IV) with potassium tetraiodomercurate were precipitated and their solubilities were studied as a function of pH, ionic strength and temperature. Saturated solutions of each ion-associate
Santosh Kumar Verma et al.
Journal of AOAC International, 90(4), 1180-1190 (2007-09-01)
This paper presents development of a simple, rapid, and precise analytical method for determination of sulfur dioxide in ambient air by a gas to solid-phase conversion method. Sulfur dioxide is determined in the form of sulfite (SO3(2-)) because the absorbing