V800188
Réactif phénolique de Folin-Ciocalteu
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Produits recommandés
Gamme de produits
Vetec™
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable