1649007
USP
Testosterone propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-4-androstène-3-one 17-propionate, 4-androstène même-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
testosterone
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Beclomethasone Dipropionate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3