Y0001313
Testosterone enantate impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
δ-5-Testosterone 3,17-dienantate
107,00 €
About This Item
107,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
testosterone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable