Principaux documents
1639003
USP
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)acetamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N1-Acetylsulfisoxazole
200 MG
236,00 €
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
236,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfisoxazole acetyl
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N(c2[o]nc(c2C)C)C(=O)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C13H15N3O4S/c1-8-9(2)15-20-13(8)16(10(3)17)21(18,19)12-6-4-11(14)5-7-12/h4-7H,14H2,1-3H3
Clé InChI
JFNWFXVFBDDWCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)acetamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable