1614670
USP
Sodium starch glycolate type B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Carboxymethyl starch sodium salt, Sodium starch glycolate
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
starch
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable