1600314
USP
Regular Bleached Shellac
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Shellac
210,00 €
About This Item
210,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
shellac
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable