1568084
USP
Proguanil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3,4-Dichlorophenyl)-5-isopropylbiguanide monohydrochloride, Chlorproguanil hydrochloride
712,00 €
About This Item
712,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
proguanil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].Clc1c(ccc(c1)\N=C(/N)\N=C([N+H2]C(C)C)N)Cl
InChI
1S/C11H15Cl2N5.ClH/c1-6(2)16-10(14)18-11(15)17-7-3-4-8(12)9(13)5-7;/h3-6H,1-2H3,(H5,14,15,16,17,18);1H
Clé InChI
SVJMILFDDBKCGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable