414,00 €
414,00 €
A propos de cet article
Passer à
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 25 °C)
API family
chlorhexidine , proguanil
manufacturer/tradename
USP
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
1 of 4
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) |
| vapor pressure 0.15 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.15 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.15 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.15 mmHg ( 25 °C) |
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Chlorhexidine Gluconate Topical Gel
- Chlorhexidine Acetate
- Chlorhexidine Hydrochloride
- Chlorhexidine Gluconate Solution
Analysis Note
Other Notes
Related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
106-47-8