1559629
USP
Pregabalin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pregabalin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
AYXYPKUFHZROOJ-SSDOTTSWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable