1528501
USP
Phentermine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phentermine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Phentermine Hydrochloride Capsules
- Phentermine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable