1486015
USP
Oxymetazoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(2-Aminoethyl)-2-[4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide hydrochloride
1 310,00 €
About This Item
1 310,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxymetazoline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable