1478425
USP
Olopatadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11Z)-11-[3-( Dimethyloxidoamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Olopatadine N-oxide
1 310,00 €
About This Item
1 310,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
olopatadine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Olopatadine Hydrochloride
- Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution