1478403
USP
Olopatadine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, AL-4943A, KW-4679, Opatanol, Patanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
olopatadine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2COc3ccc(CC(O)=O)cc13
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
Clé InChI
HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
- Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable