1463440
USP
NILOTINIB RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
nilotinib
Fabricant/nom de marque
USP 1463440
Pf
113-117 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable