PHR2834
Nilotinib Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0002103
traceable to USP 1463439
Famille d'API
nilotinib
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Clé InChI
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable