1372435
USP
Polyoxyl 9 Lauryl Ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
polyoxyl
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable