1357045
USP
Leflunomide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethyl)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
leflunomide
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
Clé InChI
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3