Y0000674
Leflunomide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Leflunomide, 5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
133,00 €
About This Item
133,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
leflunomide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DHODH(1723)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable