1347610
USP
Irinotecan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-10-Hydroxycamptothecin
1 310,00 €
About This Item
1 310,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
irinotecan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Clé InChI
HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare system suitability solutions during impurity analysis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph. [1]
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable