PHR2718
Irinotecan Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 20 mg
Synonyme(s) :
(4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)dione
625,00 €
About This Item
625,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1347631
Famille d'API
irinotecan
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Clé InChI
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Gastro-intestinal system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable