1342150
USP
High molecular weight insulin human
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Insulin zinc salt human, Zinc insulin crystals human
1 240,00 €
About This Item
1 240,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
insulin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable