1295731
USP
Glyceryl monolinoleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycerol monolinoleate
432,00 €
About This Item
432,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glyceryl monolinoleate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Clé InChI
WECGLUPZRHILCT-HZJYTTRNSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1