1283459
USP
Fosinopril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4S)-1-[2-[(R)-[(1S)-2-Methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-4-phenyl-L-proline sodium salt, (4S)-4-Phenyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxy-2-methyl-propoxy](4-phenylbutyl)phospinyl]acetyl-L-proline propionate (ester) sodium salt
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fosinopril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable