PHR2019
Candesartan Cilexetil Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-{[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 3-({2′-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl}methyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate)
790,00 €
About This Item
790,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1087847
Famille d'API
candesartan
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable