1269141
USP
Famciclovir Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
989,00 €
About This Item
989,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
famciclovir
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Clé InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable