1266868
USP
Ethyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
411,00 €
About This Item
411,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl palmitate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
pb
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable