1266609
USP
Ethyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl oleate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
216-218 °C/15 mmHg
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Clé InChI
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable